Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplungen für den Einsatz im Sanitärbereich, mit zwei Kreisläufen
Click to view available options
Schlauchgröße:
3/4 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Nutzen Sie den zusätzlichen Vorteil der Funktion zum Ein- und Ausschalten von Dampf.
- Das Ventil kann in die Dampfposition zurückkehren, um nach der Medienübertragung einen zweiten Dampfzyklus zu ermöglichen.
- Die Anschlüsse dieser Verbindungsstücke entsprechen den Industriestandards für Bioreaktoren und sind in den gängigen Größen für flexible Schläuche erhältlich.
- Die benetzten Oberflächen erfüllen die Anforderungen für physikalisch-chemische Tests der USP-Klasse VI.
- Alle Einheiten bestehen aus tierfreiem Polysulfonsharz.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sanitär-Tri-Clamp x Schlauchanschluss |
| Material | Polysulfon |
| Schlauchgröße | 3/4 Zoll |
| Schlauchanschluss | 3/4 in. |
| Sterilisationsmethode | Gamma oder Steam-in-Place (SIP) |