Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung mit Ventil und Kupplungseinsatz
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
4.6 cm
4.98 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Den Einsatz in das Gehäuse stecken, um das Fitting anzuschließen.
- Die Fittinghälften rasten sofort ein.
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken.
- Das federbetätigte Ventil in den einzelnen Fittinghälften dichtet den Durchflussweg ab.
- Gerade Fittings ohne Absperrventile sind ebenfalls erhältlich.
- Alle Fittinggehäuse verfügen über 316-Edelstahlfedern und -verriegelungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schnellkupplungseinsatz mit Ventil |
| Farbe | Weiß |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 180 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 82 °C |
| Anschlusstyp | Schnellkupplung x Schnellanschluss |
| Beschreibung | 1/4 x 3/8 Zoll |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Gesamtlänge (metrisch) | 4.98 cm |
| Material | Acetal |
| Druck | 120 psi |