Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung mit Ventil und Kupplungseinsatz
Artikelnummer. p-7138648
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
4.6 cm
4.98 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15447103
Marke: Cole-Parmer™ 3130430
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schnellkupplung mit einfacher Schnellanschluss-Schnittstelle für starre Schläuche
  • Den Einsatz in das Gehäuse stecken, um das Fitting anzuschließen.
  • Die Fittinghälften rasten sofort ein.
  • Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken.
  • Das federbetätigte Ventil in den einzelnen Fittinghälften dichtet den Durchflussweg ab.
  • Gerade Fittings ohne Absperrventile sind ebenfalls erhältlich.
  • Alle Fittinggehäuse verfügen über 316-Edelstahlfedern und -verriegelungen.
Spezifikation
Typ Schnellkupplungseinsatz mit Ventil
Farbe Weiß
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 180 °F
Max. Temperatur (metrisch) 82 °C
Anschlusstyp Schnellkupplung x Schnellanschluss
Beschreibung 1/4 x 1/4 Zoll
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Gesamtlänge (metrisch) 4.6 cm
Material Acetal
Druck 120 psi