Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Sanitär-Steckverbinder, PC-Hülse, ein Kreislauf
Beschreibung
- Einweghülsen für einen Zyklus.
- Sparen Sie Zeit und Geld für die Reinigung.
- Keine toten Bereiche, in denen Bakterien wachsen können.
- Verbindung mit den meisten Bio-Beuteln möglich.
- Mit den Dampfdurchgangsverbindungen transformieren Sie Ihren Steam-in-Place(SIP)-Prozess, da die Verbindungen sauberer, schneller und einfacher erfolgen.
- Das innovative Produktdesign ermöglicht einen einstufigen Prozess für die Sterilisation und den Medientransfer. Tote Bereiche werden eliminiert, die Anzahl der Verbindungen reduziert und Laminarströmungshauben damit überflüssig.
- Die Anschlüsse an den Fittings entsprechen den Industriestandards für Bioreaktoren und gängige Größen von flexiblen Schläuchen. Das beschleunigt die Anpassung an bestehende Systeme und Prozesse.
- Die Abreißhülse stellt sicher, dass das Fitting vor der vollständigen Sterilisation nicht aktiviert wird.
- Die Materialien der Polysulfon-Gehäuse und Silikonmembran erfüllen die Anforderungen der USP-Klasse VI und bestehen physikalisch-chemische Tests.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sanitär-Tri-Clamp x Schlauchanschluss |
| Material | Polysulfon |
| Schlauchgröße | 3/4 Zoll |
| Schlauchanschluss | 3/4 in. |
| Auslassanschluss | 3/4 Zoll |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, Gamma oder Steam-in-Place (SIP) |
| Produkttyp | Sanitäranschluss, PC-Hülse, Einzelzyklus-x-Anschluss,1/2 in. |