Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Twin Tube™ Kupplungsgehäuse
Artikelnummer. 11739729
Click to view available options
Gewindegröße:
1/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11739729
Marke: Cole-Parmer™ 3105003
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Einfache Handhabung mehrerer Schlauchleitungen in Prozessen, die Anschluss und Wiederanschluss erfordern. Multiline-Kopplungen vereinfachen die manuellen Schritte im Prozess für schnelle Transfers und minimieren Ausfallzeiten.
  • Twin Tube™ Serie: Zwei Leitungen in einem Fitting stellen sicher, dass per Knopfdruck eine Verbindung hergestellt oder getrennt wird
  • Jede Leitung kann dabei unabhängig mit einem Vakuum von bis zu 120 psi arbeiten
  • Durch das Auskuppeln können beide Schlauchleitungen gedreht werden und ein Knicken verhindern.
  • Nur mit Schlauchanschlusstüllen erhältlich
  • Sixtube™ Serie: Mit einem einzelnen Verbindungsstück lassen sich sechs verschiedene Leitungen steuern
  • Die effiziente Bauweise der Daumenverriegelung ermöglicht eine schnelle Trennung mit optionaler Abschaltung
Spezifikation
Typ Kupplungskörper, zweizeilig
Gewindegröße 1/8 Zoll
Anschlusstyp Schnellkupplung
Beschreibung Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil
Material ABS-Kunststoff
Druck 120 psi