Learn More
CPD Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-92005-0.02ml
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18607511
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
CPD Polyclonal antibody specifically detects CPD in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CPD
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
carboxypeptidase D, GP180, metallocarboxypeptidase D
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 860-1100 of human CPD (NP_001295.2). SEGAIQVNFTLVRSSTDSNNESKKGKGASSSTNDASDPTTKEFETLIKDLSAENGLESLMLRSSSNLALALYRYHSYKDLSEFLRGLVMNYPHITNLTNLGQSTEYRHIWSLEISNKPNVSEPEEPKIRFVAGIHGNAPVGTELLLALAEFLCLNYKKNPAVTQLVDRTRIVIVPSLNPDGRERAQEKDCTSKIGQTNARGKDLDTDFTNNASQPETKAIIENLIQKQDFSLSVALDGGSM
0.02 mL
Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction
1362
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat