Learn More
Chemsplash CPE-Überschuhe, maschinell hergestellt aus komprimiertem Polyethylen
Artikelnummer. 30058339
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
16 in.
Packungsgröße:
2000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30058339 16 in. 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30058339 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2578
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.10 €
    76.44 € / 2000 Stück
    Sparen 13.66 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Elastischer Überschuh aus 4,2 Gramm leichtem, blauem, 16 in. langem, komprimiertem Polyethylenmaterial.
Elastischer Überschuh
  • Einweg-Komprimiertes Polyethylen
  • 16 in. Lang
  • Elastische Knöchel
  • Heißversiegelte Nähte
  • Größe 15 x 40 +/-1 cm
  • 4,2 Gramm
  • PFAS-frei
Beschreibung: Elastischer Überschuh aus 4,2 Gramm blauem, komprimiertem Polyethylenmaterial. Das schwerere Material sorgt für einen robusteren Überschuh, der auch stärker beansprucht wird. 16 in. lang für alle Schuhgrößen und elastisch für optimale Passform. Ideal, um saubere Schuhe sauber zu halten oder um saubere Böden von schmutzigen Schuhen zu befreien.
Spezifikation
Größe 16 in.
Material Komprimiertes Polyethylen
Latex Free Ja
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Elastische Beinabschlüsse
Sohlenart Glatt
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 41 cm
Breite (metrisch) 15 cm
Gewicht (metrisch) 4.2 g
Widerstand Flüssig
Produkttyp Schuhüberzieher