Learn More
R&D Systems™ CpG oligodeoxynucleotides
Artikelnummer. 18709143 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18709143 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18709143 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP231137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.87 €
    294.00 € / 0.1 Milligramm
    Sparen 37.87 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinie Novus
Menge 0,1 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Activation of human TLR9
Typ CpG Oligodeoxynucleotides