Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Menge | 9 Fläschchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Activation of human or mouse TLR9 |
| Typ | CpG Oligodeoxynucleotides |