Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Artikelnummer. 18178333 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,025 mg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18178333 0,025 mg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18178333 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP231132SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00 €
    182.70 € / 25 Mikrogramm
    Sparen 11.30 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Applications: Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 0,025 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Activation of mouse TLR9
Typ CpG Oligodeoxynucleotides