Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Artikelnummer. 18787223 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18787223 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18787223 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP231141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00 €
    241.50 € / 0.1 Milligramm
    Sparen 14.50 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 0,1 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Activation of mouse TLR9
Typ CpG Oligodeoxynucleotides