Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Artikelnummer. 18717943 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 Fläschchen
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18717943 5 Fläschchen 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18717943 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP226240
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 5 Fläschchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Activation of mouse TLR9
Typ CpG Oligodeoxynucleotides