missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPLX2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | CPLX2 |
|---|---|
| Konzentration | 0.33 mg/mL |
| Anwendungen | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16818204
|
Proteintech
18149-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16808204
|
Proteintech
18149-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Proteins encoded by the complexin/synaphin gene family are cytosolic proteins that function in synaptic vesicle exocytosis. These proteins bind syntaxin, part of the SNAP receptor. The protein product of this gene binds to the SNAP receptor complex and disrupts it, allowing transmitter release. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.Spezifikation
| CPLX2 | |
| Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| P84086, P84087, Q6PUV4 | |
| 10814, 116657, 12890 | |
| CPLX2 Fusion Protein Ag12838 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CPLX2 |
| 0.33 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| 921 L, complexin 2, Complexin II, CPLX2, CPX 2, CPX II, CPX2, Hfb1, Synaphin 1 | |
| CPLX2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts