missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPS1 Antibody (CPS1/8416), Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18603544 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18603544 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18603544 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP321108B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CPS1 Monoclonal antibody specifically detects CPS1 in Human, Canine samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CPS1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CPS1/8416
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias carbamoyl-phosphate synthase [ammonia], mitochondrial, carbamoyl-phosphate synthase 1, mitochondrial, carbamoyl-phosphate synthetase 1, mitochondrial, carbamoylphosphate synthetase I, Carbamoyl-phosphate synthetase I, CPSase I, CPSASE1, EC 6.3.4.16
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human CPS1 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1373
Zielspezies Human, Canine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.