Learn More
Invitrogen™ CPT1C Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (6N7B2)
Artikelnummer. p-200111303
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30284442 20 μL 20 Mikroliter
30284212 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30284442
Marke: Invitrogen™ MA558197
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: MAEAHQAVGF RPSLTSDGAE VELSAPVLQE IYLSGLRSWK RHLSRFWNDF.
This gene encodes a member of the carnitine/choline acetyltransferase family. The encoded protein regulates the beta-oxidation and transport of long-chain fatty acids into mitochondria, and may play a role in the regulation of feeding behavior and whole-body energy homeostasis. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple protein isoforms have been observed for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CPT1C
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 6N7B2
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Gen CPT1C
Gen-Zugriffsnummer F1LN46, Q8BGD5
Gen-Alias 6530437J22Rik; 9630004I06Rik; Carnitine O-palmitoyltransferase 1, brain isoform; carnitine O-palmitoyltransferase I, brain isoform; carnitine palmitoyltransferase 1, brain; carnitine palmitoyltransferase 1c; carnitine palmitoyltransferase I related C; CATL1; CPT IC; CPT I-C; CPT1-B; Cpt1c; CPT1P; CPTI-B; CPTIC; FLJ23809; SPG73
Gensymbole CPT1C
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-50 of human CPT1C (NP_689572.1).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 308579, 78070
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG