Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, hellblau
Artikelnummer. 12823702 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,5 in.
3 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) unitSize
12823702 3 in. 1 Stück
12873622 0,5 in. -
2 options
Artikelnummer. 12823702
Marke: Micronova™ CR100PC3LB
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Processed for applications in and around cleanrooms
  • Made of vinyl with synthetic rubber adhesive that ensures clean peel from wafer cartridges and most cleanroom work surfaces
  • Tapes and seals curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with cleanroom pen
  • Individually packaged in polyethylene bag
Bestellinformation
Erhältlich in 36 yd. (33 m) langen Rollen in rot, gelb, weiß, schwarz, braun, dunkelblau, dunkelgrün, hellblau, hellgrün, orange, violett und durchsichtig. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter unter +1-800-7726733, um Bestellinformationen zu Farben zu erhalten, die hier nicht aufgeführt sind.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität PPP-T-66E, CID A-A 1689A
Farbe Light Blue
Ausführung Matt
Format Tape
Material Vinyl, Synthetic Rubber
Produkttyp Cleanroom Tape
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sealing, color coding, labeling, batching
Menge Je 1
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 3 in.