Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, hellblau
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,5 in.
3 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Made of vinyl with synthetic rubber adhesive that ensures clean peel from wafer cartridges and most cleanroom work surfaces
- Tapes and seals curved and irregular surfaces
- Matte finish can be written on with cleanroom pen
- Individually packaged in polyethylene bag
Bestellinformation
Erhältlich in 36 yd. (33 m) langen Rollen in rot, gelb, weiß, schwarz, braun, dunkelblau, dunkelgrün, hellblau, hellgrün, orange, violett und durchsichtig. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter unter +1-800-7726733, um Bestellinformationen zu Farben zu erhalten, die hier nicht aufgeführt sind.
Spécification
Spécification
| Zertifizierung/Konformität | PPP-T-66E, CID A-A 1689A |
| Farbe | Light Blue |
| Ausführung | Matt |
| Format | Tape |
| Material | Vinyl, Synthetic Rubber |
| Produkttyp | Cleanroom Tape |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sealing, color coding, labeling, batching |
| Menge | Je 1 |
| Länge (angloamerikanisch) | 36 yd. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu