Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, rot
Artikelnummer. 30694853 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
Packungsgröße:
36 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Packungsgröße
30694853 1 in. 36 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30694853 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. CR100PC1RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00 €
    615.06 € / 36 Stück
    Sparen 44.94 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spzeiell für die Anwendung in und um Reinräumen verarbeitet
  • Hergestellt aus Vinyl mit synthetischem Gummikleber, der eine saubere Ablösung von Wafer-Kassetten und den meisten Reinraumarbeitsflächen gewährleistet
  • Ideal zum Abkleben und Abdichten gekrümmter und unregelmäßiger Oberflächen
  • Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
  • Einzeln verpackt in Polyethylen-Beutel
Bestellinformation
Erhältlich in 36 yd. (33 m) langen Rollen in rot, gelb, weiß, schwarz, braun, dunkelblau, dunkelgrün, hellblau, hellgrün, orange, violett und durchsichtig. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter unter +1-800-7726733, um Bestellinformationen zu Farben zu erhalten, die hier nicht aufgeführt sind.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität PPP-T-66E, CID A-A 1689A
Klebstofftyp Repositionable Rubber
Beschichtung Vinyl
Farbe Rot
Ausführung Matt
Format Roll
Material Vinyl, Synthetic Rubber
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Versiegelung, Farbcodierung, Beschriftung, Dosierung
Latexfrei No
Menge Je 1
Abmessungen (L x B) 36 yd. x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm