Learn More
Code Corporation™ CR2700 Handlicher kabelloser Barcode-Scanner mit Ladestation und Bluetooth
Artikelnummer. 17953862 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstyp:
Bluetooth
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstyp Packungsgröße
17953862 Bluetooth 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17953862 Lieferant Code Corporation™ Lieferanten-Nr. 176516
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 €
    1166.32 € / 1 Stück
    Sparen 133.68 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dem ultraschnellen CR2700 Handheld-Barcodescanner lassen sich breite und kleine Barcodes mühelos lesen. Dieser leistungsstarke, omnidirektionale Scanner macht ein erneutes Positionieren und zeitaufwändiges Scannen von Barcodes überflüssig. Das Set beinhaltet eine Ladestation.
  • Nutzen Sie dieses umfassende Set, um Ihre Scanvorgänge zu starten.
  • Enthält alles, was Sie zum Einrichten eines Scan-Workflows benötigen.
  • Verwendung B27 Batterien mit integrierter Ladezustandsanzeige
  • Schutzart IP65 gegen Staub und Flüssigkeiten
  • CodeShield™ Gehäuse für Desinfektionsmittel und chemische Wischreinigung
  • Unübertroffene Messleistung auf gekrümmten und glänzenden Oberflächen
  • USB Bluetooth™5 Low Energy (für verbesserte Datensicherheit, längere Akkulaufzeit und weniger Ausfallzeiten)
  • Anpassbares visuelles, akustisches und haptisches Feedback mit mehreren programmierbaren Tasten
  • Aufspüren von Problemen: Nachverfolgbare Servicetermine und Batteriestatistiken unterstützen die IT bei der Bereitstellung und Verwaltung ihrer Scannerflotte.
Specifications
Höhe (metrisch) 135 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,3 in.
Breite (metrisch) 53.34 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,1 in.
Tiefe (metrisch) 131 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 5,2 in.
Gewicht (metrisch) 177 g
Gewicht (angloamerikanisch) 0.29 lb.
Sichtfeld Hochdichtes Feld: 30° Horizontal mal 20° Vertikal, Weitfeld: 50° Horizontal um 33,5° Vertikal
Enthält CR2700 Scanner-Handheld-Version B27 Akku, induktive Ladestation mit Tischhalterung, 1,8 m. USB Ladekabel
Typ Barcode-Scanner
Anschlusstyp Bluetooth
Datenspeicher 1 MB NOR-Flash, 16 MB RAM
Stromversorgung Akkus
Auflösung Hochdichtes Feld: 960 x 640; Weitwinkel: 960 x 640
Alternate Part Number CR2702-200-A272-C36-MB6-C286