Learn More
Abeba™ Crawler ALU 34500 Schuhe
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Mikrofaser
- Weiß/grau
- Aluminium-Zehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3577)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
- Oberteil einteilig
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Farbe | Weiß |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 42 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 34500 |
| Zehenmaterial | Aluminium |