Learn More
Abeba™ Crawler ALU 34501 Schuhe
Artikelnummer. 15609857
Change view
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Größe unitSize
15609857 36 1 Paar
15619857 37 1 Paar
15629857 38 1 Paar
15639857 39 1 Paar
15649857 40 1 Paar
15659857 41 1 Paar
15669857 42 1 Paar
15679857 43 1 Paar
15689857 44 1 Paar
15699857 45 1 Paar
15609867 46 1 Paar
15619867 47 1 Paar
15629867 48 1 Paar
13 options
Artikelnummer. 15609857
Marke: Abeba™ 34501/36
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Elektrostatisch ableitender Schuh, Sanitized™ behandelt. Einschließlich TPU-Sohle mit extrem hoher Rutschfestigkeit.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Mikrofaser schwarz/blau
  • Aluminium-Zehenkappe
  • Geschäumte PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3577)
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Schrittbereich mit Schnürung
  • Reflektierendes Material
  • Oberteil einteilig
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Farbe Schwarz
Material Mikrofaser
Größe 36
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Polyurethan
Modell 34501
Zehenmaterial Aluminium