Learn More
Abeba™ Crawler ALU 34555 Schuhe
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
- Mikrofaser
- Weiß
- Aluminium-Zehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3579)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Spannbereich mit anpassbarem elastischem Band
- Velcro-Klettverschluss
- Kratzfeste Beschichtung im Zehenbereich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC |
| Farbe | Weiß |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 36 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 34555 |
| Zehenmaterial | Aluminium |