Learn More
Abeba™ Crawler ALU 34570 Schuhe
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Glattes Leder mit atmungsaktiven Textileinlagen
- Weiß
- Aluminium-Zehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3577)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
- Nicht mehr angebotenes Modell
- Kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| Farbe | Weiß |
| Material | Leder |
| Größe | 36 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 34570 |
| Zehenmaterial | Aluminium |