Learn More
Abeba™ Crawler ALU 34581 Schuhe
Artikelnummer. 15690018
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15690018
Marke: Abeba™ 34581/36
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Elektrostatisch ableitender Schuh, Sanitized™ behandelt. Einschließlich TPU-Sohle mit extrem hoher Rutschfestigkeit.
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Velours
  • Schwarz/Blau
  • Aluminium-Zehenkappe
  • Geschäumte PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3577)
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Schrittbereich mit Schnürung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Farbe Schwarz, Blau
Material Velours
Größe 36
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Polyurethan
Modell 34581
Zehenmaterial Aluminium