Learn More
Creatine-d5 H2O (N-methyl-d3; glycine-2,2-d2), CDN
Artikelnummer. 30322101
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30322101
Marke: CDN CDND77060.1G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Creatine-d5 Hydrate (N-methyl-d3; glycine-2,2-d2)
Summenformel C4 H4 D5 N3 O2 . H2 O
Menge 0.1 g
Synonym Creatine-d5 H2O (N-methyl-d3, glycine-2,2-d2)
InChI-Formel InChI=1 S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1D3,2D2;
SMILES O.[2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=N)N)C([2 H])([2 H])C(=O)O
IUPAC-Name 2-[carbamimidoyl(trideuteriomethyl)amino]-2,2-dideuterio-acetic acid;hydrate
Molekulargewicht (g/mol) 154.1792
Formelmasse 154.1114 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity