Learn More
Kreatinmonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30361887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30361887 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30361887 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC7815101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Creatine hydrate
CAS 6020-87-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C4 H9 N3 O2 . H2 O
Menge 1 g
Synonym Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, hydrate (1:1), Creatine, monohydrate (8CI), Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, monohydrate (9CI), Creapure
InChI-Formel InChI=1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
SMILES O.CN(CC(=O)O)C(=N)N
IUPAC-Name 2-[Carbamimidoyl(methyl)amino]essigsäure;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
Formelmasse 149.08
Reinheit (%) >95