Learn More
Kreatinmonohydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Creatine hydrate |
| CAS | 6020-87-7 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C4 H9 N3 O2 . H2 O |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, hydrate (1:1), Creatine, monohydrate (8CI), Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, monohydrate (9CI), Creapure |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2 |
| SMILES | O.CN(CC(=O)O)C(=N)N |
| IUPAC-Name | 2-[Carbamimidoyl(methyl)amino]essigsäure;hydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 149.15 |
| Mehr anzeigen |