missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford Creatine Phosphate
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Molecular Formula: C4H8N3O5PNa2. 4H2O, Molecular Weight:?327.14, CAS Number:?922-32-7
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 922-32-7 |
| Summenformel | C4H8N3O5PNa2-4H2O |
| Menge | 100 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur