Learn More
Creatin-Phosphat-Dinatriumsalz-Tetrahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438296
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11438296 1 g 1 Gramm
11448296 5 g 5 Gramm
11458296 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11438296
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15362.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 71519-72-7 | C4H8N3Na2O5P·4H2O
Creatine phosphate disodium salt acts as a substrate for creatine kinase determinations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Creatin-Phosphat-Dinatriumsalz dient als Substrat zur Bestimmung der Kreatinkinase.
Löslichkeit
Löslich in Wasser .0.1 g/ml.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Säuren. Vor Sonnenlicht schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71519-72-7
Summenformel C4H8N3Na2O5P·4H2O
MDL-Nummer MFCD00150192
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Creatine Phosphate Disodium Salt Tetrahydrate
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.0.1g/mL.
Formelmasse 327.14 (255.07 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver