missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Creatin-Phosphat-Dinatriumsalz-Tetrahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11448296
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11448296 5 g 5 Gramm
11438296 1 g 1 Gramm
11458296 25 g 25 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11448296

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15362.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 71519-72-7 | C4H8N3Na2O5P·4H2O

Creatine phosphate disodium salt acts as a substrate for creatine kinase determinations.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Creatin-Phosphat-Dinatriumsalz dient als Substrat zur Bestimmung der Kreatinkinase.

Löslichkeit
Löslich in Wasser .0.1 g/ml.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Säuren. Vor Sonnenlicht schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 71519-72-7
Summenformel C4H8N3Na2O5P·4H2O
MDL-Nummer MFCD00150192
Synonym Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.0.1g/mL.
Formelmasse 327.14 (255.07 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.