Learn More
Kreatin, TRC
Artikelnummer. 17967454
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17967454 2.5 g 2.50 Gramm
17948314 1 g 1 Gramm
17917354 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17967454 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC7814832.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-00-1
Summenformel C4 H9 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
Synonym Creatine (8CI), N-(Aminoiminomethyl)-N-methylglycine, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid, Cosmocair C 100, Kre-Alkalyn, Methylguanidoacetic acid, N-Methyl-N-guanylglycine, NSC 8752, Neotine, Phosphagen, Tego Cosmo C 100, [N-(Amidino)-N-methylamino]acetic acid
IUPAC-Name 2-[Carbamimidoyl(methyl)amino]essigsäure
SMILES CN(CC(=O)O)C(=N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Creatine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9)
Formelmasse 131.0695
Reinheit (%) >95%