missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CREG Antibody (1C6), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18150248 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18150248 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18150248

Marke: Novus Biologicals NBP242689F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CREG Monoclonal specifically detects CREG in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CREG
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1C6
Konjugat FITC
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias cellular repressor of E1A-stimulated genes, cellular repressor of E1A-stimulated genes 1CREG, protein CREG1
Gensymbole CREG1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human CREG1 (32-220aa) purified from E. coli
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8804
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.