Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kresolrot, Indikatorqualität, rein
Artikelnummer. 10467740 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10467740 5 g Glasflasche -
10103350 25 g Glasflasche 25 Gramm
10704294 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10467740 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 151380050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1733-12-6 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1733-12-6
Summenformel C21H18O5S
Molekulargewicht (g/mol) 382.43
MDL-Nummer MFCD00005878
InChI-Schlüssel OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73013
ChEBI CHEBI:86218
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxy-3-Methylphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-3-Methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cresol Red
Schmelzpunkt 290.0°C
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 2568
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dil. acids, dil. alkalies and ethanol,, insoluble in diethyl ether, benzene
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 382.42
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 1500 min. (572nm, in 0.01N NaOH)
Visuelles Übergangsintervall from pH 7.0 (orange) to pH 8.8 (purple)
Farbe Braun-rot oder Grün
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver