Learn More
Cresylviolett-Acetat,69%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11422112 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422112 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11422112 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215072701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.70 €
    27.30 € / 1 Gramm
    Sparen 1.40 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Als sehr dunkles, fast schwarzes Pulver mit einem Farbgehalt von 98 % für Laboranwendungen geliefert
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cresylviolett-Acetat
CAS 10510-54-0
Prozentgehaltsbereich 69 %
Summenformel C18H15N3O3
MDL-Nummer MFCD00013151,MFCD00013151
Synonym Cresyl Fast Violett, 9-amino-5 -imino-5 H-Benzo[a]Phenoxazin-Acetat-Salz
Farbe Grün
Menge 1 g
InChI-Schlüssel XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
Physikalische Form Pulver
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
IUPAC-Name 8,12-Diamino-10λ⁴-oxa-5-azatetraphen-10-yliumacetat
Molekulargewicht (g/mol) 321.34
PubChem CID 44134641
Formelmasse 321.3
Güte Zertifizierter biologischer Fleck