Learn More
Cresylviolett-Acetat Hochreiner biologischer Farbstoff MP Biomedicals
Artikelnummer. 11432112 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432112 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11432112 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215072705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00 €
    115.50 € / 5 Gramm
    Sparen 27.50 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine biologische Färbung, die zur Färbung von Nervengewebe, Nervenzellen und frischem Tumorgewebe für eine Biopsie verwendet wird.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cresylviolett-Acetat
Namenshinweis Wird zum Färben von Nervengewebe und Nervenzellen sowie für die Biopsie von frischem Tumorgewebe verwendet.
CAS 10510-54-0
Prozentgehaltsbereich ∽75%
Summenformel C18H15N3O3
MDL-Nummer MFCD00013151,MFCD00013151
Synonym Cresyl Fast Violett, 9-Amino-5 -imino-5 H-Benzo[a]Phenoxazin-Acetat-Salz
Farbe Dunkelgrün
Menge 5 g
InChI-Schlüssel XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
IUPAC-Name Essigsäure; 5-Iminobenzo[a]phenoxazin-9-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 321.34
PubChem CID 44134641
Formelmasse 321.3
Güte Zertifizierter biologischer Fleck