Learn More
Kresylviolett-Acetat, rein, zertifiziert
Artikelnummer. 10045203 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10045203 10 g Glasflasche 10 Gramm
10137180 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
11916941 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10045203 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 405760100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00 €
    187.65 € / 10 Gramm
    Sparen 31.35 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10510-54-0
Summenformel C18H15N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 321.34
MDL-Nummer MFCD00013151,MFCD00013151
InChI-Schlüssel XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44134641
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cresyl Violet acetate
Schmelzpunkt 140.0°C to 143.0°C
Absorptionsverhältnis 0.94 to 1.2
Farbstoffgehalt 65% min.
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 596 to 599nm
Verpackung Glasflasche
Farbe Schwarz bis Grün
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton
Menge 10 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
IUPAC-Name Essigsäure; 5-Iminobenzo[a]phenoxazin-9-Amin
Formelmasse 321.34
Güte Rein