Learn More
Kresylviolett-Acetat, rein, zertifiziert
Artikelnummer. p-4259094 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10137180
Marke: Thermo Scientific Acros 405760025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10510-54-0
Summenformel C18H15N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 321.34
MDL-Nummer MFCD00013151,MFCD00013151
InChI-Schlüssel XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44134641
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cresyl Violet acetate
Schmelzpunkt 140.0°C to 143.0°C
Absorptionsverhältnis 0.94 to 1.2
Farbstoffgehalt 65% min.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name Essigsäure; 5-Iminobenzo[a]phenoxazin-9-Amin
Lambda max. 596 to 599nm
Formelmasse 321.34
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Schwarz bis Grün
Menge 2.5 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver