Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kresylviolett Acetat, rein, hohe Reinheit, biologisches Färbemittel
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Cresyl violet acetate |
| Schmelzpunkt | 140.0°C to 143.0°C |
| Farbstoffgehalt | 65% min. |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Formelmasse | 321.34 |
| Verlust bei Trocknung | 20% max. (50°C) (0.05mm Hg) |
| Güte | Rein |
| Verpackung | Glasflasche |
| Farbe | Schwarz bis Grün |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Cresyl Violet acetate
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.