Learn More
Grant Instruments™ CRF-1 - Controlled Rate Freezer
Artikelnummer. 16389346
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
CRF-1 H01
CRF-1 H05
CRF-1 H06
Aufnahmevermögen:
IMV Pailletten (18 x 0,3 ml)
SBS Mikrotiterplatte (1)
Tiefe Kryoröhrchen (55 x 1,8 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Aufnahmevermögen Packungsgröße
16389346 CRF-1 H01 IMV Pailletten (18 x 0,3 ml) 1 Stück
15982741 CRF-1 H05 SBS Mikrotiterplatte (1) 1 Stück
16369646 CRF-1 H06 Tiefe Kryoröhrchen (55 x 1,8 ml) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16389346 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. CRF1 H01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CRF-1 Liquid nitrogen free and cryogen free controlled rate freezer for research into the cryopreservation of a wide range of material including: embryos, stem cells, mammalian cells, spermatozoa, antibodies, tissue sections and rodent organs.
CRF-1 Flüssigstickstoff- und kryogenfreies Tiefkühlgerät mit Stufenregelung für die Forschung zur Kryokonservierung einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Embryonen, Stammzellen, Säugetierzellen, Spermatozoen, Antikörper, Gewebeschnitte und Nagetierorgane. Das CRF-1 bietet Genauigkeit, Präzision und Reproduzierbarkeit für die biologische Kryokonservierung.
Im Gegensatz zu herkömmlichen, auf Flüssigstickstoff basierenden Kühlgeräten mit Stufenregelung stellt das CRF-1 kein Kontaminationsrisiko dar und kann in Reinräumen und Barriere-Einrichtungen verwendet werden. Das CRF1 ist leise, passt bequem auf eine Arbeitsfläche und sein Leistungsverhalten hinsichtlich der Zellviabilität nach dem Einfrieren ist vergleichbar oder besser als bei herkömmlichen Flüssigstickstoff-Tiefkühlgeräten. Da kein Alkohol verwendet wird, besteht auch kein potenzielles Brandrisiko. Das CRF-1 kühlt mit Pailletten auf -100 °C herunter.
Die Kühlrate des CRF-1 wird präzise gesteuert, wodurch Genauigkeit und Reproduzierbarkeit über das Gefrierprofil hinweg gewährleistet werden, insbesondere in der wichtigen Keimbildungs-/Aussaatphase. Dies gewährleistet eine optimale Rückgewinnung von Zellen nach dem Auftauen. Die Bedienung ist einfach und kann mit oder ohne PC erfolgen; Daten können über die PC-Software protokolliert werden und Kühlprofile werden direkt angezeigt. Verschiedene Kühlprofile sind über ein Drop-down-Menü verfügbar, und es können benutzerdefinierte Profile geschrieben werden.
Hauptanwendungen:
Das CRF-1 ist äußerst vielseitig und kann in der Forschung zur Kryokonservierung einer Vielzahl
von Materialien in Kryoröhrchen, Pailletten, Beuteln, Mikrotiterplatten und Matrix-96-Well-Blockplatten in den folgenden
Bereichen verwendet werden:
• Transgene Embryonenforschung
• Stammzellforschung
• Klinische und Forschungsproben, z. B. Lymphozyten und Gewebezelllinien in herkömmlichen Kryoröhrchen
• Verschiedene Säugetierzellen einschließlich Kardiomyozyten, Fett-, Leber- und Muskelgewebe
• Stammzellen aus Nabelschnurblut
• Adhärente Zellen und Stammzellen in Mikrotiterplatten
• Zellsuspensionen in nummerierten/barcodierten Arrays
• Integration von Robotern – das CRF-1 wurde auch erfolgreich in Robotersysteme integriert
• Geeignet für Anwendungen bei der veterinärmedizinischen IVF
Hauptvorteile und -merkmale:
• Präzise und reproduzierbare Steuerung von Kühlraten und Probentemperaturen
• Einfach zu verwenden und Keimbildung/Aussaat der Proben kann in-situ erfolgen
• Lineare und nicht-lineare Kühlprofile
• Geringe Betriebskosten: schätzungsweise 1 % des Flüssigstickstoff-gesteuerten Gefriervorgangs
• Für Paillettenanwendungen wird die Temperatur am Ende des Zyklus bei -100 °C gehalten, bis das Tiefkühlgerät
ausgeschaltet wird
• Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV): vollständiger Zyklus bei Stromausfall (Lieferung als
optionales Zubehör)
• CE-Kennzeichnung (für Laborzwecke)
• Wartung und Kalibrierung verfügbar
• 3 Jahre Garantie
Abmessungen (B x T x H): 264 x 367 x 445 mm
Gewicht (kg): 9,8
Max. Plattentemperatur: 30 °C
Min. Plattentemperatur: -80 °C oder -100 °C (modellabhängig)
Temperaturgenauigkeit: ±0,5 °C
Temperaturstabilität: ±0,1 ºC
Temperaturgleichförmigkeit: ±1,0 °C
Max. Kühlrate: 10 °C/min
Max. Temperaturstabilisierungszeit: 5 Minuten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ CRF-1 H01 Tiefkühlgerät mit Stufenregelung für IMV Pailletten, 18 x 0,3 ml.
Modell CRF-1 H01
Gewicht (metrisch) 34 kg
Aufnahmevermögen IMV Pailletten (18 x 0,3 ml)