Learn More
Fisherbrand™ CRF-1 Controlled Rate Freezer
Artikelnummer. 17265146 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
16 x 0,5 ml-CBS-Hochsicherheits-Pailletten
55 x 1,8 ml-Kryofläschchen (max. Befüllung 0,5 ml)
Flache Platte für verschiedene Objekte oder Gefäße
Platte für 10 x 0,5 ml-CBS-Hochsicherheits-Halme und 12 x 1,8 ml-Kryofläschchen (max. Befüllung 0,5 ml)
Platte für 12 x 0,3 ml-IMV-Halme und 12 x 1,8 ml-Kryofläschchen (max. Befüllung 0,5 ml)
Temperaturbereich:
-100 °C Minimum
-80°C min.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17265146
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This liquid nitrogen-free and cryogen-free controlled rate freezer is ideal for research into the cryopreservation of a wide range of materials, including embryos, stem cells, mammalian cells, spermatozoa, antibodies, tissue sections and rodent organs.
Im Gegensatz zu herkömmlichen, auf Flüssigstickstoff basierenden Kühlgeräten mit Stufenregelung stellt das CRF-1 kein Kontaminationsrisiko dar und kann in Reinräumen und Barriere-Einrichtungen verwendet werden. Das CRF1 ist leise, passt bequem auf eine Arbeitsfläche und sein Leistungsverhalten hinsichtlich der Zellviabilität nach dem Einfrieren ist vergleichbar oder besser als bei herkömmlichen Flüssigstickstoff-Tiefkühlgeräten. Da kein Alkohol verwendet wird, besteht auch kein potenzielles Brandrisiko. Das CRF-1 kühlt mit Pailletten auf -100 ºC herunter.
Die Kühlrate des CRF-1 wird präzise gesteuert, wodurch Genauigkeit und Reproduzierbarkeit über das Gefrierprofil hinweg gewährleistet werden, insbesondere in der wichtigen Keimbildungs- oder Aussaatphase. Dies gewährleistet eine optimale Rückgewinnung von Zellen nach dem Auftauen. Die Bedienung ist einfach und kann mit oder ohne PC erfolgen; Daten können über die PC-Software protokolliert werden und Kühlprofile werden direkt angezeigt. Verschiedene Kühlprofile sind über ein Drop-down-Menü verfügbar, und es können benutzerdefinierte Profile geschrieben werden.
Das CRF-1 ist äußerst vielseitig und kann in der Forschung zur Kryokonservierung einer Vielzahl von Materialien in Kryoröhrchen, Pailletten, Beuteln, Mikrotiterplatten und Matrix-96-Well-Blockplatten in den folgenden Bereichen verwendet werden:
  • Transgene Embryonenforschung
  • Stammzellforschung
  • Klinische und Forschungsproben, z. B. Lymphozyten und Gewebezelllinien in herkömmlichen Kryoröhrchen
  • Verschiedene Säugetierzellen einschließlich Kardiomyozyten, Fett-, Leber- und Muskelgewebe
  • Stammzellen aus Nabelschnurblut
  • Adhärente Zellen und Stammzellen in Mikrotiterplatten
  • Zellsuspensionen in nummerierten/barcodierten Arrays
  • Integration von Robotern – das CRF-1 wurde auch erfolgreich in Robotersysteme integriert
  • Geeignet für Anwendungen bei der veterinärmedizinischen IVF
Hauptvorteile und -merkmale:
  • Präzise und reproduzierbare Steuerung der Kühlraten und Probentemperaturen
  • Einfach zu verwenden und Keimbildung/Aussaat der Proben kann in-situ erfolgen
  • Lineare und nicht-lineare Kühlprofile
  • Geringe Betriebskosten: schätzungsweise 1 % des Flüssigstickstoff-gesteuerten Gefriervorgangs
  • Für Paillettenanwendungen wird die Temperatur am Ende des Zyklus bei -100 ºC gehalten, bis das Tiefkühlgerät ausgeschaltet wird
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV): vollständiger Zyklus bei Stromausfall (Lieferung als optionales Zubehör)
  • CE-Kennzeichnung (für Laborzwecke)
  • Wartung und Kalibrierung verfügbar
Technische Daten:
  • Eine Vielzahl fester Platten ist erhältlich (Standard-Pailletten, Hochsicherheits-Pailletten, Kryoröhrchen, Kryozytenbeutel und Mikrotiterplatten)
  • Das Tiefkühlgerät kann als eigenständiges, vorprogrammiertes Gerät betrieben oder an einen Steuerungs-PC angeschlossen werden (Computer mit serieller Schnittstelle, Steuerungssoftware und Windows)
  • Software zur Konfiguration vorhandener Profile, Erstellung neuer benutzerdefinierter Profile, Datenprotokollierung und Berichterstellung (alle Daten werden in einem verschlüsselten und Excel-lesbaren Format protokolliert)
  • Standardmäßige, voreingestellte Kühlprofile sind verfügbar
  • Notstromversorgung: USV mit 750 VA, die das Tiefkühlgerät im Falle eines Stromausfalls 3 Stunden betreiben kann
  • Nahtlose Reinigung ohne Schmutzfallen; kann mit Standard-Wischtüchern gereinigt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Cryogenic Freezer
Temperaturbereich -100 °C Minimum
Kammermaterial Aluminium
Zertifizierung/Konformität RoHS, CE, UKCA, RoHS, CE, UKCA
Modell Benchtop
Farbe Grau
Gewährleistung 3 Jahre
Abtauen Automatisch
Abmessungen (T x B x H) außen 264 x 367 x 445 mm
PC-Programmierbarkeit CRF-1 Anwendersoftware
Stromstärke 2,5 A
Steckertyp EU, UK, US
Elektrische Anforderungen 100/240 V (Netzstromversorgung), 24 V DC (Geräteversorgung)
Frequenz 50/60 Hz
Wirkleistung 150 W
Kompressor CFC-free
Gewicht (angloamerikanisch) 21.6 lb.
Gewicht (metrisch) 9.8 kg
Aufnahmevermögen Flache Platte für verschiedene Objekte oder Gefäße