missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CRIg Rat anti-Mouse, BV650, Clone: 17C9, BD Biosciences™
Beschreibung
CRIg Monoclonal antibody specifically detects CRIg in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CRIg |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 17C9 |
| Konjugat | Brilliant Violet 650 |
| Zusammensetzung | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Gen-Alias | CRIg; Vsig4; Z39IG |
| Wirtsspezies | Rat |
| Immunogen | Mouse CRIg Recombinant Protein |
| Menge | 50 μg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?