Learn More
DWK Life Sciences Bördelkappe , ND20
Artikelnummer. 16666872 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Septum:
Butyl schwarz
Butyl/PTFE
PTFE/Silikon
PharmaFix
Modell:
Druckentlastung
Magnetisch
Standard
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
Product Code. 16666872
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 225694
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kappen für Headspace-Fläschchen sind in drei verschiedenen Typen erhältlich: Standard, mit Überdrucksicherung und magnetisch.
Die Qualität einer Bördeldichtung hängt stark von der richtigen Kalibrierung des Bördelwerkzeugs ab, mit dem der Verschluss auf dem Fläschchen angebracht wird. Eine zu enge oder zu lose Bördelung beeinträchtigt die Qualität der Versiegelung. Um gute Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie das Bördelwerkzeug regelmäßig neu kalibrieren und die Qualität der Versiegelung bei jedem Bördelnn überprüfen.
  • Die Dichtungen mit Druckentlastung verfügen über integrierte Brücken und Kerblinien, die es ermöglichen, Druck abzulassen, wenn der Innendruck 3,0 ±0,5 bar übersteigt.
  • Die magnetischen Dichtungen sind mit Autosamplern mit magnetischem Transportmechanismus kompatibel.
  • Verpackt in PE-Beuteln mit Abreißfolienstreifen für Manipulationssicherheit und Wiederverschließbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Farbe silber
Außendurchmesser (metrisch) 20,7 mm
Material Aluminium, Butyl schwarz
Septum Butyl schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Modell Druckentlastung
Härte 50 ± 5 Reihe A
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 7,5 mm
Menge 100
Dicke (metrisch) 2,3 mm
Typ Oben offen
Verschlussgröße ND20