Learn More
Phenomenex™ Crimp Caps with Septa, 11 mm, No Slit
Artikelnummer. 31747594 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Septum:
Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Packungsgröße
31747594 Rubber/PTFE 1000 Stück
31743150 Silicone/PTFE 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31747594 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AH01042
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Phenomenex
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Silver
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Material Aluminum
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Septum Rubber/PTFE
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap