Beschreibung
- Mikrofläschchen mit 8 mm-Crimphals
- 0.2 bis 1.2 ml verwendbares Volumen
- Für die Verwendung in Autosampler wird ein Adapter benötigt
- Mit flachen, runden oder konischem Boden erhältlich, aus klarem Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 5,5 mm |
| Volumen (metrisch) | 0.2 ml |
| Flaschenhalstyp | Klemme |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verpackungsart | 100/Packung |
| Basisausführung | Konisch |
| Menge | 100/Packung |
| Höhe (metrisch) | 31,5 mm |