missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CRISPR-Cas9 Polyclonal antibody specifically detects CRISPR-Cas9 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CRISPR-Cas9 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:1000-1:5000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:1000-1:5000 |
| Zusammensetzung | Supplied as an aliquot of IgY preparation |
| Gen-Alias | Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease |
| Wirtsspezies | Chicken |
| Immunogen | C-terminal region of S. aureus CRISPR-Cas9 expressed in and purified from E. coli. |
| Reinigungsverfahren | IgY purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?