Learn More
CRISPR-Cpf1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
151.00 € - 462.00 €
Spezifikation
Antigen CRISPR-Cpf1
Konzentration 1.0 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1.0 μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18624178
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-62735SS
0.025 mg
151.00 €
0.03 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18613028
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-62735
0.1 mg
462.00 €
0.10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CRISPR-Cpf1 Polyclonal antibody specifically detects CRISPR-Cpf1 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
CRISPR-Cpf1
Western Blot 1.0 μg/mL
Polyclonal
Purified
RUO
Bacteria
A0Q7Q2
Partial recombinant Francisella tularensis protein (between amino acids 600-850) [NCBI WP_003034647.1]
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
1.0 mg/mL
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, DNA Repair, Virology Bacteria and Parasites
PBS
anti-cas12a, anti-CPF1, anti-CRISPR-Cas12a, anti-CRISPR-Cpf1, Cas12a, Clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR) associated Cas12a, Cpf1, CRISPR-associated endonuclease Cas12a, CRISPR-associated endonuclease Cpf1, CRISPR-Cas12a, FnCas12a, FnCpf1
IgG
Immunogen affinity purified