Learn More
Invitrogen™ CRISPR TrueGuide™ on-line tool
Beschreibung
Invitrogen TrueGuide Synthetic gRNAs are ready-to-use, synthetic gRNAs designed to provide specific and high-efficiency knockout of your target gene.
- TrueGuide synthetische gRNAs maximieren und vereinfachen die Leistung von Genom-Editierungsexperimenten, sodass Forscher relevantere zelluläre Modelle erstellen und neue Entdeckungen machen können.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | gRNA |
| Inhalt und Lagerung | 1 getrocknetes RNA-Oligo, bei Raumtemperatur lagern |
| Menge | 1.5 nmol |
| Produktlinie | TrueGuide |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.