missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Crizotinib

Artikelnummer. 16594324 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16594324 1 g 1 Gramm
16504334 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16594324 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465690010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 877399-52-5 | C21H22Cl2FN5O | 450.34 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 877399-52-5
Summenformel C21H22Cl2FN5O
Molekulargewicht (g/mol) 450.34
MDL-Nummer MFCD12407409
InChI-Schlüssel KTEIFNKAUNYNJU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 3-[1-(2,6-Dichloro-3-Fluorophenyl)ethoxy]-5-[1-(Piperidin-4-yl)-1H-Pyrazol-4-yl]Pyridin-2-Amin
SMILES CC(OC1=C(N)N=CC(=C1)C1=CN(N=C1)C1CCNCC1)C1=C(Cl)C=CC(F)=C1Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Crizotinib
Menge 1 g
Formelmasse 450.34

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.