Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crocein-Scharlach 7B, > 70 % Farbstoffgehalt
Artikelnummer. 15468409
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
25g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15468409 1 g 1 Gramm
15478409 5g 5 Gramm
15488409 25g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15468409
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66876.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6226-76-2 | C24H18N4Na2O7S2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6226-76-2
Summenformel Gehäuse C24H18N4Na2O7S2
Synonym Acid Red 71; C.I.27165
Spezifikation
Farbe Rot
Form Pulver
Format Pulver
Formelmasse 584,53
Schmelzpunkt 181-188 °
Produkttyp Crocein Scarlet 7B
Reinheit >70 % Farbstoffgehalt
Menge 1 g
Löslichkeit Wasserlöslich