Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crocein-Scharlach 7B, > 70 % Farbstoffgehalt
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
25g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Form | Pulver |
| Format | Pulver |
| Formelmasse | 584.53 |
| Schmelzpunkt | 181-188 ° |
| Produkttyp | Crocein Scarlet 7B |
| Reinheit | >70 % Farbstoffgehalt |
| Menge | 5g |
| Löslichkeit | Wasserlöslich |